4,4-Diméthoxybutanone 92%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
292332500 292330010
ACRO292332500EA 88.1 EUR InStock
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Diméthoxybutanone 92%
4,4-Diméthoxybutanone
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Numéro MDL: MFCD00008789
Numéro CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité