Acétoïne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20664.0100 8.20664.0250
8.20664.0100EA 70.5 EUR InStock
8.20664.0100 8.20664.0250
Acétoïne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétoïne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038696
Numéro CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
ONU: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 20 °C Above 20°C conversion of dimer to monomer (15°C)
Molar Mass 176.22 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.012 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité