Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
STRE93-1302-500GEA 122 EUR InStock
ABCRAB119609.0100 STRE93-1302-500G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium ≥99%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium
Metal Beta-diketonates, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₁₅H₂₁AlO₆
MW: 324,31 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C/ 150 °C (1 mmHg) (dec./ subl.)
Point de fusion: 192…193 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000013
Numéro CAS: 13963-57-0
ONU: 3467
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité