Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01059.0025 8.01059.0250 8.01059.9025 8.01059.9050
8.01059.0025EA 34.4 EUR InStock
8.01059.0025 8.01059.0250 8.01059.9025 8.01059.9050
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aluminium acetylacetonate
Formule: C₁₅H₂₁AlO₆
MW: 324,31 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000013
Numéro CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
ONU: 3467
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 324.31 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
pH 8 (3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité