Bromure d'acétyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
159401000 159405000
ACRO159401000EA 102 EUR InStock
ACRO159401000 ACRO159405000
Bromure d'acétyle 98%
Acetyl bromide
Formule: C₂H₃BrO
MW: 122,95 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1.66 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00000114
Numéro CAS: 506-96-7
EINECS: 208-061-7
ONU: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00084
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité