Chlorure de butyryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 49.6 EUR InStock
8.01977.0250 8.01977.1000
Chlorure de butyryle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de butyryle
Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 96…102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 1.0277 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000752
Numéro CAS: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
ONU: 2353
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,01598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité