Chlorure d'acétyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
151270010 151270025
ACRO151270010EA 72.7 EUR InStock
ACRO151270010 ACRO151270025
Chlorure d'acétyle 98%
Acetyl chloride
Formule: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Point d'ébullition: 50.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00000719
Numéro CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
ONU: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité