Chlorure d'hexanoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO169040050EA 23 EUR InStock
ACRO169040050 ACRO169045000 ACRO169041000
Chlorure d'hexanoyle 97%
Chlorure d'hexanoyle
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,95 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000760
Numéro CAS: 142-61-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01769
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité