Chlorure d'hexanoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23027.22 B23027.36
B23027.22EA 42.6 EUR InStock
B23027.22 B23027.36
Chlorure d'hexanoyle ≥98%
Chlorure d'hexanoyle
Purity: 98% CAS No.: 142-61-0 Molecular Formula: CH3(CH2)4COCl Formula Weight: 134.61 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Acrid Melting Point: -87° Boiling Point: 150-153° Merck Reference: 14,1763 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000760
Formule: C₆H₁₁ClO
Point d'ébullition: 150…153 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0.971
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000760
Numéro CAS: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1763
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité