Chlorure de valéryle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
B22637.0B B22637.18 B22637.30
B22637.0BEA 392 EUR InStock
B22637.0B B22637.18 B22637.30
Chlorure de valéryle ≥98%
Chlorure de valéryle
Purity: 98% CAS No.: 638-29-9 Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Acrid Melting Point: -110° Boiling Point: 125-127° Beilstein Reference: 506293 UN No.: 2502 MDL No.: MFCD00000757
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –110 °C
Densité: 1.016 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Numéro MDL: MFCD00000757
Numéro CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
ONU: 2502
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité