Chlorure de propionyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 26.3 EUR InStock
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Chlorure de propionyle 98%
Chlorure de propionyle
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000745
Numéro CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
ONU: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité