Chlorure de propionyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10940.0E A10940.22 A10940.36
A10940.0EEA 208 EUR InStock
A10940.0E A10940.22 A10940.36
Chlorure de propionyle ≥98%
Chlorure de propionyle
Purity: 98% CAS No.: 79-03-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Unpleasant Melting Point: -94° Boiling Point: 77-79° Beilstein Reference: 385632 Merck Reference: 14,7828 UN No.: 1815 MDL No.: MFCD00000745
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1.061
Point d'éclair: 11 °C (51 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000745
Numéro CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
ONU: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7828
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité