Chlorure de propionyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07063.0100EA 41.1 EUR InStock
8.07063.9050 8.07063.9084 8.07063.0100 8.07063.9015 8.07063.9190 8.07063.9999 8.07063.0500
Chlorure de propionyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de propionyle
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00000745
Numéro CAS: 79-03-8
ONU: 1815
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08013
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité