Dichlorure d'oxalyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18012.0B A18012.18 A18012.22 A18012.30
A18012.0BEA 440 EUR InStock
A18012.0B A18012.18 A18012.22 A18012.30
Dichlorure d'oxalyle ≥98%
Dichlorure d'oxalyle
Purity: 98% CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 Physical Form: Liquid Density: 1.455 Refractive Index: 1.4290 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Acrid Melting Point: -12° Boiling Point: 63-64° Beilstein Reference: 1361988 Merck Reference: 14,6914 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00000704
Formule: C₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 63…64 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.455
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,6914
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité