Dichlorure d'oxalyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 52.8 EUR InStock
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Dichlorure d'oxalyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure d'oxalyle
Formule: C₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
ONU: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Index: 12,07046
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité