Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure d'oxalyle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Chlorure d'oxalyle

MOLE30419589-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE30419589-1KG
Dichlorure d'oxalyle
Dichlorure d'oxalyle


Formule: C₂Cl₂O₂
MW: 126,93 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
ONU: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité