N,N-Diéthylacétamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20762.14 B20762.22 B20762.36
B20762.14EA 39.8 EUR InStock
B20762.14 B20762.22 B20762.36
N,N-Diéthylacétamide ≥99%
N,N-Diéthylacétamide
Purity: 99% CAS No.: 685-91-6 Molecular Formula: CH3CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 182-186° Beilstein Reference: 1209428 MDL No.: MFCD00009047
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 182…186 °C
Densité: 0.92
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009047
Numéro CAS: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité