N,N-Diéthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03214.0025 8.03214.0100
8.03214.0025EA 28.1 EUR InStock
8.03214.0025 8.03214.0100
N,N-Diéthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diéthylacétamide
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009047
Numéro CAS: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 53.5 g/l (25 °C)
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 182 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (25 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité