N,N-Diméthylacétamide 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
115690010 115690025 115690050 115690250
ACRO115690010EA 48.9 EUR InStock
ACRO115690010 ACRO115690025 ACRO115690050 ACRO115690250
N,N-Diméthylacétamide 99%, pur
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité