N,N-Diméthylacétamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10924.0F A10924.AP
A10924.0FEA 92.6 EUR InStock
A10924.0F A10924.AP
N,N-Diméthylacétamide ≥99%
N,N-Diméthylacétamide
Purity: 99% CAS No.: 127-19-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4385 Odour: Ammonia-like Melting Point: -20° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1737614 Merck Reference: 14,3227 MDL No.: MFCD00008686
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 165…166 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.940
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité