Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylacétamide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diméthylamide acétique

EHERC10015900EA 70.7 EUR InStock
EHERC10015900
N,N-Diméthylacétamide
N,N-Diméthylacétamide


Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité