N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Diméthylamide acétique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83636.350EA 180 EUR InStock
83636.350
N,N-Diméthylacétamide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) Min. 99,50 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0005 %
Eau Max. 500 ppm
Transmittance (270 nm) Min. 10,0 %
Transmittance (290 nm) Min. 98,0 %
Transmittance (310 nm) Min. 89,00 %
Transmittance (320 nm) Min. 94,0 %
Transmittance (400 nm) Min. 98,0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité