N,N-Diméthylacétamide
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3617.1 3617.2
ROTH3617.1EA 14.9 EUR InStock
ROTH3617.1 ROTH3617.2
N,N-Diméthylacétamide
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 166.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité