L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Electroporation system, square wave, ECM™ 830
Fournisseur: BTX
45-2052 45-0661 45-0662
BTXI45-2052EA 12270 EUR InStock
BTXI45-2052 BTXI45-0661 BTXI45-0662
Electroporation system, square wave, ECM™ 830
Systèmes d'électroporation Électroporateurs
The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the advantage of efficient cell transfer and high cell viability for numerous applications. Applications of the versatile ECM™ 830 for gene, drug and protein delivery include mammalian cells, in vivo and ex vivo tissues, zebrafish tissue and embryos, nuclear transfer, embryo manipulation, plant protoplast and basic bacteria and yeast transformations.
  • Wide and accurate voltage, pulse length, and pulse interval settings
  • Preset protocols for common
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité