N,N-Dibutylformamide 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
112980100 112985000
ACRO112980100EA 41.7 EUR InStock
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-Dibutylformamide 99+%
N,N-Dibutylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: -30 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003289
Numéro CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité