N,N-Dibutylformamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12755.22EA 88.9 EUR InStock
L12755.22 L12755.36 L12755.14
N,N-Dibutylformamide ≥99%
N,N-Dibutylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: < –30 °C
Densité: 0,864
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Numéro MDL: MFCD00003289
Numéro CAS: 761-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité