N,N-Diéthylformamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04503.22 L04503.36
L04503.22EA 94.9 EUR InStock
L04503.22 L04503.36
N,N-Diéthylformamide ≥99%
N,N-Diéthylformamide
Purity: 99% CAS No.: 617-84-5 Molecular Formula: HCON(CH2CH3)2 Formula Weight: 101.15 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Amine-like Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 1209392 MDL No.: MFCD00003287
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 178 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003287
Numéro CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité