N,N-Diméthylformamide 99.8% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMF
ACRO167795000EA 89.2 EUR InStock
ACRO167795000 ACRO167790010 ACRO167790025
N,N-Diméthylformamide 99.8% pour la spectroscopie
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,945 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03269
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤1
UV at 275 nm A: ≤0.3
UV at 295 nm A: ≤0.1
UV at 310 nm A: ≤0.05
UV at 340 nm A: ≤0.01
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0015 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.001 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité