N,N-Diméthylformamide 99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
279600010 279600025
ACRO279600010EA 123 EUR InStock
ACRO279600010 ACRO279600025
N,N-Diméthylformamide 99.5% pour HPLC
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.001 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité