N,N-Diméthylformamide 99.8% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
327175000 327170025 327170100 327171000
ACRO327175000EA 56.5 EUR InStock
ACRO327175000 ACRO327170025 ACRO327170100 ACRO327171000
N,N-Diméthylformamide 99.8% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.001 % (Kaiser)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité