N,N-Diméthylformamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13547.0D A13547.0F A13547.AK
A13547.0DEA 236 EUR InStock
A13547.0D A13547.0F A13547.AK
N,N-Diméthylformamide ≥99%
N,N-Diméthylformamide
Purity: 99% CAS No.: 68-12-2 Molecular Formula: HCON(CH3)2 Formula Weight: 73.09 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like pH: 7 Melting Point: -61° Boiling Point: 153° Beilstein Reference: 605365 Merck Reference: 14,3243 UN No.: 2265 MDL No.: MFCD00003284
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.944
Point d'éclair: 57 °C (135 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,3243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité