N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: DMF
9344-13EA 371.29 EUR InStock
9344-50 9344-XK 9344-13 9344-ZK 9344-99 9344-98
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57,5 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03269
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤15
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤400 ppm
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 310 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 295 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.30
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 270 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - Amines (as dimethylamine) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité