L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Electroporation system, high throughput ECM™ 830
Fournisseur: BTX
45-0665 45-0666
BTXI45-0665EA 16960 EUR InStock
BTXI45-0665 BTXI45-0666
Electroporation system, high throughput ECM™ 830
Systèmes d'électroporation Électroporateurs
The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well plates instead of traditional cuvettes, the researcher can transition from a single cuvette to either a 25-well or 96-well electroporation plate by using one simple plate handler. This increases yields and the number of experiments run in a single day. Experiments take seconds to run, allowing for quick and efficient optimisation of the electrical and biological parameters. Once optimised, samples are rapidly processed increasing yields andMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité