N,N-Diméthylformamide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
23466.298EA 30.6 EUR InStock
23466.298 23466.323 23466.550 23466.460 23466.930
N,N-Diméthylformamide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60,5 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (DIN 51755) (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.00025 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Boiling point 152 - 155 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.946 - 0.950
Density (20/20) 0.949 - 0.952
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.431
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.01 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité