N,N-Diméthylformamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: DMF
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
72438-5ML-FEA 183 EUR InStock
72438-5ML-F
N,N-Diméthylformamide, Supelco®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57,5 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03269
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/31/26836731.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité