Butyramide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12494.18EA 40.4 EUR InStock
A12494.18 A12494.22 A12494.36
Butyramide ≥98%
Butyramide
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 113…116 °C
Densité: 1,032
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041894
Numéro CAS: 541-35-5
Merck Index: 13,01592
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité