Acétamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12589.0B A12589.0I A12589.30
A12589.0BEA 97.2 EUR InStock
A12589.0B A12589.0I A12589.30
Acétamide ≥99%
Acetamide
Purity: 99% CAS No.: 60-35-5 Molecular Formula: CH3CONH2 Formula Weight: 59.07 Melting Point: 76-81° Boiling Point: 220-222° Merck Reference: 14,43 MDL No.: MFCD00008023
Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 220…222 °C
Point de fusion: 76…81 °C
Densité: 1.159
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 14,43
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité