Acétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22343.1000EA 123 EUR InStock
8.22343.1000 8.22343.9999 8.22343.0100
Acétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétamide
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 221,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
Merck Index: 13,00044
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité