Formamide 99.5+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
181090010 181090025 181090250
ACRO181090010EA 50.7 EUR InStock
ACRO181090010 ACRO181090025 ACRO181090250
Formamide 99.5+%, très pur
Formamide
Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 1.133 g/cm³
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité