Formamide 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
410765000 410760010 410760025
ACRO410765000EA 126 EUR InStock
ACRO410765000 ACRO410760010 ACRO410760025
Formamide 99+% pour la spectroscopie
Formamide
Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 1.133 g/cm³
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité