Formamide
Fournisseur: Roth Carl
Danger
6749.1 6749.2
ROTH6749.1EA 61.5 EUR InStock
ROTH6749.1 ROTH6749.2
Formamide
Formamide
Formule: HCONH₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité