Propionamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO162671000EA 106 EUR InStock
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008039
Numéro CAS: 79-05-0
Merck Index: 12,08009
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité