Propionamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 74 EUR InStock
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Formule: C₃H₇NO
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008039
Numéro CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité