Propionamide
Fournisseur: Molekula
MOLE66160537-25GEA 0 EUR InStock
MOLE66160537-25G
Propionamide
Propionamide
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008039
Numéro CAS: 79-05-0
Merck Index: 12,08009
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité