ADA
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide N-carbamoylméthyliminodi(acetique)
MOLE15676222-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15676222-100G MOLE15676222-500G
ADA
ADA
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 217…218 °C
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
Merck Index: 13,00148
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité