ADA
Fournisseur: Roth Carl
0250.1 0250.2 0250.3
ROTH0250.1EA 30.9 EUR InStock
ROTH0250.1 ROTH0250.2 ROTH0250.3
ADA
ADA
Formule: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008031
Numéro CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité