Urée 99.0-100.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Carbamide
36428.22EA 38.9 EUR InStock
36428.22 36428.36 36428.A3
Urée 99.0-100.5% ACS
Urée
Used as a protein denaturant
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,335
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
Merck Index: 13,09935
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité