Urée ≥90%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbamide
28875.460EA 434 EUR InStock
28875.460
Urée ≥90%, TECHNICAL
Urée
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132,7 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
Merck Index: 12,10005
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité