Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(Carbamoylméthyl)taurine
ACRO228000250EA 75.5 EUR InStock
ACRO228000250 ACRO228002500 ACRO228001000
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) 99%, très pur
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES)
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (5 % in water)
UV at 260 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité