Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11553.14 A11553.22 A11553.36
A11553.14EA 57.2 EUR InStock
A11553.14 A11553.22 A11553.36
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99%
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid (ACES)
Purity: 99% CAS No.: 7365-82-4 Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H Formula Weight: 182.20 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2253770 Merck Reference: 14,36 MDL No.: MFCD00008030
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Point de fusion: ∼ 275 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 14,36
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité